Learn More
Fosfato de hidrógeno de dipotasio, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10010470 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10010470 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10010470 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0242.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.62€
    77.97€ / 1 Kg
    Ahorro 36.65€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de fusión 340°C
CAS 11-4-7758
pH 8.5 to 9.6 (5% Solution at 25°C)
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 100.5%
Fórmula molecular HK2O4P
Número MDL MFCD00011383
Sinónimo di-Potassium hydrogen orthophosphate , Dibasic Potassium Phosphate , Potassium phosphate dibasic , Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate) , Potassium hydrogen phosphate
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno dipotásico
Peso molecular (g/mol) 174.17
Identificación Passes Test
Pérdida por secado max. 1.0% (at 105°C)
Densidad 2.3 g/cm³ (20°C)