Learn More
Hidrógeno-ortofosfato trihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10365810 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10365810 500 g 500 GR
10020310 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10365810 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5248/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 16788-57-1
Fórmula molecular H7K2O7P
Peso molecular (g/mol) 228.22
Número MDL MFCD00149926
Clave InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
Nombre IUPAC dipotasio;fosfato de hidrógeno;trihidrato
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Color Blanco
pH 8.5 to 9.6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.23g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo