Learn More
Hidrógeno-ortofosfato dipotásico trifosfato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10734191 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10734191 500 g 500 GR
10030340 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734191 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5250/53
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ortofosfato de hidrógeno de dipotasio trihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical, cantidad:1kg, CAS:16788-57-1, blanco, fórmula molecular:H7K2O7P, Peso molecular:228,219, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:Desde 8,5 hasta 9,6
Hidrógeno-ortofosfato de dipotasio, trihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical, cantidad: 1kg, CAS: 16788-57-1, blanco, fórmula molecular: H7K2O7P, Peso molecular: 228,219, Envasado: Jarra de plástico para polvo, pH: Desde 8,5 hasta 9,6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16788-57-1
Fórmula molecular H7K2O7P
Peso molecular (g/mol) 228.22
Número MDL MFCD00149926
Clave InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
Nombre IUPAC dipotasio;fosfato de hidrógeno;trihidrato
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Color Blanco
pH Desde 8,5 hasta 9,6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 228,23g/mol