Learn More
Hidrógeno-ortofosfato de dipotasio, anhidro, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10407270 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10407270 5 kg Barril de plástico 5 KG
10376430 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10101490 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10407270 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5240/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    189.00€ / 5 Kg
    Ahorro 52.00€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 11-4-7758 | Fórmula molecular: HK2O4P | Peso molecular: 174,17 g/mol
Hidrógeno-ortofosfato de dipotasio, anhidro, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11-4-7758
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Número MDL 11383
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 340 °C
Color Blanco
pH Desde 8,5 hasta 9,6
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Envase Barril de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,18g/mol