Learn More
Thermo Scientific™ dI Fosforamidita, grado estándar, frasco vial de suero
Tienda Thermo Scientific ProductosBeskrivning
dI CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyinosine (dI) for use in oligonucleotide synthesis. The problem of degeneracy of the genetic code can be assuaged by utilizing universal bases, such as deoxyinosine (dI), in an oligonucleotide. Its unique structure allows for it to pair with all four bases in various ‘wobble’ structures, with an overall preferential order of base-pairing: dI-dC > dI-dA > dI-dG = dI-dT. This product is supplied in a 5 mL amber bottle with a serum vial neck style, which is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers of oligonucleotide synthesizers.
Features:
• Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
• Molecular formula: C40H47N6O7P
• Formula weight: 754.8 g/mol
• CAS number: 141684-35-7
• HPLC Purity: ≥98.0%; M-11 Impurity ≤0.01%
• 31P NMR Purity: ≥98%
Specifikationer
Specifikationer
| Para utilizar con (equipo) | Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems |
| Tipo de producto | dI CEP |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (at or below -20°C). |
| Tipo de nucleósido | Desoxiinosina (dl) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98% |
| Cantidad | 100 μmol |
| Tipo de reactivo | Fosforamidita |
| Grado | Estándar |
| Tipo de ácido nucleico | ADN |
| Visa mer |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.