Learn More
Fosfato de di-p-tolilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-p-tolyl-phosphate |
| CAS | 843-24-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14H15O4P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bis(4-methylphenyl) Ester Phosphoric Acid, Di-p-tolyl Ester Phosphoric Acid, p-Tolyl Phosphate ((C7H7O)2(HO)PO), Bis(4-methylphenyl) Phosphate, Bis(p-tolyl) phosphate, Di-p-tolyl Hydrogen Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15O4P/c1-11-3-7-13(8-4-11)17-19(15,16)18-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1ccc(OP(=O)(O)Oc2ccc(C)cc2)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 278.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0708 |
| Mostrar más |