Learn More
Di-p-tolil-fosfato-d14, TRC
Código de producto. 30387031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387031 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30387031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49457210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-p-tolyl-phosphate-d14
CAS 2514953-39-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 D14 H O4 P
Cantidad 10 mg
Sinónimo Bis(4-methylphenyl) Ester Phosphoric Acid-d14, Di-p-tolyl Ester Phosphoric Acid-d14, p-Tolyl Phosphate ((C7H7O)2(HO)PO)-d14, Bis(4-methylphenyl) Phosphate-d14, Bis(p-tolyl) phosphate-d14, Di-p-tolyl Hydrogen Phosphate-d14
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15O4P/c1-11-3-7-13(8-4-11)17-19(15,16)18-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16)/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1OP(=O)(O)Oc2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC fosfato de bis[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometil)fenilo] hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 292.327
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.159
Porcentaje de pureza >95