Learn More
Ácido di-p-toluoil-L-tartárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436126 25 g 25 g
11426126 5 g 5 g
11446126 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22972.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32634-66-5
Fórmula molecular C20H18O8
Peso molecular (g/mol) 386.36
Número MDL MFCD00064440
Clave InChI CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Sinónimo 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-bis[(4-metilbenzoil)oxi]butanodioico; hidrato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Punto de fusión De 166 °C a 171 °C
Beilstein 2022481
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.36
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 25 g
Rotación óptica −139° (c=1 en etanol)