Learn More
Ácido (-)-Di-p-toluoil-L-tartárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686734 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686734 100 g Frasco de vidrio 100 g
10580741 10 g Frasco de vidrio 10 g
10409030 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686734 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117571000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32634-66-5
Fórmula molecular C20H18O8
Peso molecular (g/mol) 386.36
Número MDL MFCD00064440
Clave InChI CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Sinónimo 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-bis[(4-metilbenzoil)oxi]butanodioico; hidrato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164°C to 170°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Cantidad 100 g
Condición de rotación específica −142° (20°C c=10,C2H5OH)
Rotación específica -142
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino