Learn More
Di-p-toluoil-D-ácido tartárico monohidratado, TRC
Código de producto. 30136391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136391 5 g 5 g
17974315 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4943885G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71607-31-3
Fórmula molecular C20H20O9
Peso molecular (g/mol) 404.37
Sinónimo (2S,3S)-2,3-Bis((4-Methylbenzoyl)oxy)succinic Acid Hydrate
Nombre IUPAC (2S,3S)-2,3-bis((4-metilbenzoil)oxi)ácido succínico hidratado
SMILES CC1=CC=C(C(O[C@@H]([C@H](OC(C2=CC=C(C)C=C2)=O)C(O)=O)C(O)=O)=O)C=C1.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid Monohydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.11