Learn More
monohidrato de ácido di-p-toluoil-D-tartárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15750809 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15750809 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15750809 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148460250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71607-31-3
Fórmula molecular C20H20O9
Peso molecular (g/mol) 404.37
Número MDL MFCD00149567,MFCD00064440,MFCD00151034
Clave InChI FOTRUJUPLHRVNU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo +-o,o'-di-p-toluoyl-d-tartaric acid monohydrate, 2r,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid hydrate, 2s,3s-+-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid monohydrate
PubChem CID 71299557
SMILES O.CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C(OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
Punto de fusión 163.0°C to 165.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula lineal [CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2·H2O
Cantidad 25 g
Fieser 01,351
Rotación específica + 140.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Nombre IUPAC ácido (2R,3S)-2,3-bis[(4-metilbenzoil)oxi]butanodioico; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.38
Porcentaje de pureza 98%