Learn More
Ácido di-p-toluoil-D-tartárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-p-toluoyl-D-tartaric acid |
| Punto de fusión | De 169 °C a 171 °C |
| Cantidad | 100 g |
| Rotación óptica | +139° (c=1 en etanol) |
| Beilstein | 3225584 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S)-2,3-bis[(4-metilbenzoil)oxi]butanodioico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.36 |
| Porcentaje de pureza | 98% |