Learn More
Ácido di-p-toluoil-D-tartárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327976 25 g 25 g
11317976 5 g 5 g
11337976 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13223.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.08€
    71.65€ / 25 g
    Ahorro 11.43€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 32634-68-7 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32634-68-7
Fórmula molecular C20H18O8
Peso molecular (g/mol) 386.36
Número MDL MFCD00008552
Clave InChI CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Sinónimo di-p-toluoyl-d-tartaric acid, +-di-1,4-toluoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, unii-4480ma5qip, ditoluoyltartaric acid, +, +-dtta, butanedioic acid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2s,3s, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, --di-p-toluoyl-l-trataric acid
PubChem CID 263211
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Punto de fusión De 169 °C a 171 °C
Cantidad 25 g
Rotación óptica +139° (c=1 en etanol)
Beilstein 3225584
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2,3-bis[(4-metilbenzoil)oxi]butanodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.36
Porcentaje de pureza 98%