Learn More
Fosforoclorurato de di-p-terc-butilfenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-p-tert-Butylphenyl Phosphorochloridate |
| CAS | 38135-31-8 |
| Fórmula molecular | C20H26ClO3P |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl] Ester Phosphorochloridic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26ClO3P/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)23-25(21,22)24-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14H,1-6H3 |
| SMILES | O=P(OC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(Cl)OC2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2 |
| Nombre IUPAC | fosforocloridato de bis(4-(terc-butil)fenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 380.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.13 |