Learn More
Bromuro de di(p-anisil)yodonio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Di(p-anisyl)iodonium Bromide |
| CAS | 19231-06-2 |
| Fórmula molecular | C14H14BrIO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Bis(4-methoxyphenyl)iodonium Bromide, Bis(p-anisyl)iodonium Bromide, NSC 141350, p,p'-Dimethoxydiphenyliodonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14IO2.BrH/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12;/h3-10H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].COc1ccc([I+]c2ccc(OC)cc2)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 421.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.9222 |