Learn More
Di-o-tolilo-fosfato, TRC
Código de producto. 17963655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963655 1 g 1 g
17940605 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4945751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35787-74-7
Fórmula molecular C14H15O4P
Peso molecular (g/mol) 278.24
Sinónimo Di-o-Tolyl Phosphate, o-Tolyl phosphate, (C7H7O)2(HO)PO (7CI), Di-o-cresyl hydrogen phosphate, Di-o-cresyl phosphate, Di-o-tolyl phosphate, Phosphoric acid di-o-tolyl ester, Bis(2-methylphenyl) Ester Phosphoric Acid, Di-o-Cresyl Hydrogen Phosphate, Di-o-cresyl Phosphate, Di-o-tolyl Phosphate, Phosphoric Acid Di-o-tolyl Ester
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno bis(2-metilfenilo)
SMILES Cc1ccccc1OP(=O)(O)Oc2ccccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-o-tolyl-phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15O4P/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-19(15,16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0708
Porcentaje de pureza >95%