Learn More
Diclorhidrato de di-O-glicinoilcurcumina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-O-glycinoylcurcumin Dihydrochloride |
| CAS | 1322544-82-0 |
| Fórmula molecular | C25H28Cl2N2O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | ((1E,6E)-3,5-Dioxohepta-1,6-diene-1,7-diyl)bis(2-methoxy-4,1-phenylene) bis(2-aminoacetate) Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H26N2O8.2ClH/c1-32-22-11-16(5-9-20(22)34-24(30)14-26)3-7-18(28)13-19(29)8-4-17-6-10-21(23(12-17)33-2)35-25(31)15-27;;/h3-12H,13-15,26-27H2,1-2H3;2*1H/b7-3+,8-4+;; |
| SMILES | O=C(CC(/C=C/C1=CC(OC)=C(OC(CN)=O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(OC(CN)=O)C(OC)=C2 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de dihidrógeno ((1E,6E)-3,5-dioxohepta-1,6-dieno-1,7-diil)bis(2-metoxi-4,1-fenileno)bis(2-aminoacetato) |
| Peso molecular (g/mol) | 555.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.12 |