Learn More
Di-O-cisteinil-glicinoil curcumina 90%, TRC
Código de producto. 30378711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378711 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30378711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4556001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-O-cysteinyl-glycinoyl Curcumin
CAS 1042019-87-3
Fórmula molecular C31H36N4O10S2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4-((1E,6E)-7-(4-(2-((R)-2-Amino-3-mercaptopropanamido)acetoxy)-3-methoxyphenyl)-3,5-dioxohepta-1,6-dien-1-yl)-2-methoxyphenyl 2-((S)-2-amino-3-mercaptopropanamido)acetate, 2,2'-[[(1E,6E)-3,5-Dioxo-1,6-heptadiene-1,7-diyl]bis(2-methoxy-4,1-phenylene)] Ester L-Cysteinyl-glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C31H36N4O10S2/c1-42-26-11-18(5-9-24(26)44-28(38)14-34-30(40)22(32)16-46)3-7-20(36)13-21(37)8-4-19-6-10-25(27(12-19)43-2)45-29(39)15-35-31(41)23(33)17-47/h3-12,22-23,46-47H,13-17,32-33H2,1-2H3,(H,34,40)(H,35,41)/b7-3+,8-4+/t22-,23-/m0/s1
SMILES O=C(CC(/C=C/C1=CC(OC)=C(OC(CNC([C@H](N)CS)=O)=O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(OC(CNC([C@@H](N)CS)=O)=O)C(OC)=C2
Nombre IUPAC L-cisteinilglicinato de 4-((1E,6E)-7-(4-((D-cisteinilglicil)oxi)-3-metoxifenil)-3,5-dioxohepta-1,6-dien-1-il)-2-metoxifenilo
Peso molecular (g/mol) 688.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 688.19