Learn More
Ácido L-Tartárico Di-O-benzoilo, TRC
Código de producto. 30367454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367454 50 g 50 g
30366769 5 g 5 g
30358120 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41732650G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2743-38-6
Fórmula molecular C18 H14 O8
Peso molecular (g/mol) 358.3
Sinónimo (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, Ramipril Imp. M (EP), Dibenzoyltartric Acid, Butanedioic acid, 2,3-bis(benzoyloxy)-, (2R,3R)-, Butanedioic acid, 2,3-bis(benzoyloxy)-, [R-(R*,R*)]-, Tartaric acid, dibenzoate (6CI), Tartaric acid, dibenzoate, (-)- (8CI), (-)-2,3-Dibenzoyl-L-tartaric acid, (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, (-)-Dibenzoyltartaric acid, (-)-L-Dibenzoyltartaric acid, (-)-O,O'-Dibenzoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Dibenzoyltartaric acid, (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid, (2R,3R)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2R,3R)-O,O'-Dibenzoyltartaric acid, (R,R)-2,3-Dibenzoyloxysuccinic acid, (R,R)-O,O'-Dibenzoyltartaric acid, 2,3-Di-O-benzoyl-L-tartaric acid, 2,3-Dibenzoyl-L-tartaric acid, Dibenzoyl-(+)-tartaric acid, Dibenzoyl-L-tartaric acid, L-(-)-Dibenzoyltartaric acid, L-Dibenzoyltartaric acid, NSC 118224, NSC 338494, O,O-Dibenzoyl-(R,R)-tartaric acid, O,O-Dibenzoyltartaric acid, O,O'-Dibenzoyl-(2R,3R)-tartaric acid, O,O'-Dibenzoyl-(R,R)-tartaric acid, O2,O3-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.0689