Learn More
Ácido di-O-benzoil-D-tartárico, TRC
Código de producto. 30367873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367873 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30367873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41732550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid
CAS 17026-42-5
Fórmula molecular C18H14O8
Cantidad 50 g
Sinónimo (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, (+)-Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid, (+)-O,O'-Dibenzoyl-(2S,3S)-tartaric Acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic Acid, NSC 97424
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 358.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.0689