Learn More
Anhídrido di-O-acetil-L-tartárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-O-acetyl-L-tartaric Anhydride |
| CAS | 6283-74-5 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,5-Furandione, 3,4-bis(acetyloxy)dihydro-, (3R,4R)-, 2,5-Furandione, 3,4-bis(acetyloxy)dihydro-, (3R-trans)-, Tartaric anhydride, diacetate (8CI), (3R,4R)-3,4-Bis(acetyloxy)dihydro-2,5-furandione, (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride, (2R,3R)-Di-O-acetyltartaric acid anhydride, (R,R)-2,3-Diacetoxy-1,4-butanedioic anhydride, (R,R)-O,O-Diacetyltartaric acid anhydride, (R,R)-O,O-Diacetyltartaric anhydride, Diacetyl-L-tartaric anhydride, Diacetyltartaric acid anhydride, Diacetyltartaric anhydride, L-Diacetyltartaric anhydride, NSC 7712, O,O'-Diacetyl-L-tartaric anhydride, Di-O-acetyl-L-tartaric Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O7/c1-3(9)13-5-6(14-4(2)10)8(12)15-7(5)11/h5-6H,1-2H3/t5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C)C(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | [(3R,4R)-4-acetiloxi-2,5-dioxooxolan-3-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 216.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.027 |