Learn More
Anhídrido di-O-acetil-D-tartárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-O-acetyl-D-tartaric Anhydride |
| CAS | 70728-23-3 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O7/c1-3(9)13-5-6(14-4(2)10)8(12)15-7(5)11/h5-6H,1-2H3/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1[C@H](OC(=O)C)C(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | acetato de [(3S,4S)-4-acetiloxi-2,5-dioxooxolan-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 216.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.027 |