Learn More
Di-Norbudesonida (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30137991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137991 500 mg 500 miligramos
30008501 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH589650500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1040085-98-0
Fórmula molecular C23 H30 O6
Peso molecular (g/mol) 402.48
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[ethylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-, (11β,16α)-, (11β,16α)-16,17-[Ethylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide acetaldehyde acetal, Budesonide Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 16alfa,17-[(1RS)-Etilidenebis(oxy)]-11beta,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-dión
SMILES CC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-12-28-19-9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,3)23(19,29-12)18(27)11-24/h6-8,12,15-17,19-20,24,26H,4-5,9-11H2,1-3H3/t12?,15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2042
Porcentaje de pureza >95%