Learn More
Ftalato de di-n-undecilo-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diundecyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 2708278-18-4 |
| Fórmula molecular | C30 D4 H46 O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Di-n-undecyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Diundecyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic Acid-d4 Bis-undecyl Ester, Diundecyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C30H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-21-25-33-29(31)27-23-19-20-24-28(27)30(32)34-26-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-20,23-24 H,3-18,21-22,25-26H2,1-2H3/i19D,20 D,23 D,24 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCCCCC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de diundecilo |
| Peso molecular (g/mol) | 478.7403 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.396 g/mol |
| Mostrar más |