Learn More
Di-n-propilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332787 100 mL 100 ml
11342787 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11332787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15808.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 142-84-7 | C6H15N | 101.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-84-7
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Número MDL MFCD00009362
Clave InChI WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipropylamine, di-n-propylamine, 1-propanamine, n-propyl, n-dipropylamine, n-propyl-1-propanamine, rcra waste number u110, dipropyl amine, rcra waste no. u110, unii-60p318iiry, ccris 4805
PubChem CID 8902
Nombre IUPAC N-propilpropan-1-amina
SMILES CCCNCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-propylamine
Punto de fusión -63°C
Punto de ebullición 109°C to 110°C
Temperatura de inflamación 7°C (45°F)
Olor Ammonia-like
Cantidad 100 mL
Número UN UN2383
Beilstein 505974
Índice Merck 14,3343
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 99%