Learn More
Sulfito de Di-n-propilo, 99 %
Código de producto. 11358575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358575 5 g 5 g
11368575 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12033.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-98-3
Fórmula molecular C6H14O3S
Peso molecular (g/mol) 166.235
Número MDL MFCD00059404
Clave InChI MAIQPVFXODAAIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-n-propyl sulfite, di-n-propyl sulphite, sulfurous acid, dipropyl ester, dipropyl sulphite, dipropylsulfite, di-n-propylsulfit, sulfurous acid dipropyl ester, sulphurous acid dipropyl ester, dipropyl ester of sulfurous acid
PubChem CID 136434
Nombre IUPAC sulfito de dipropilo
SMILES CCCOS(=O)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-propyl sulfite
Densidad 1.03
Punto de ebullición 107°C to 109°C (42 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 5 g
Número UN UN3334
Beilstein 1703571
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.24
Porcentaje de pureza 99%