Learn More
Sulfuro de di-n-propilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486386 500 g 500 g
11466386 25 g 25 g
11476386 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23155.36
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 111-47-7 | C6H14S | 118.24 g/mol
Di-n-propyl sulfide is used in organic synthesis and used as a daily fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de di-n-propilo se utiliza en síntesis orgánica y como fragancia diaria.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 351 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-47-7
Fórmula molecular C6H14S
Peso molecular (g/mol) 118.24
Número MDL MFCD00009379
Clave InChI ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl sulfide, dipropyl sulfide, di-n-propyl sulfide, propane, 1,1'-thiobis, dipropyl thioether, propyl monosulfide, dipropyl sulphide, n-propyl sulfide, 4-thiaheptane, 1,1'-thiobispropane
PubChem CID 8118
Nombre IUPAC 1-propilsulfanilpropano
SMILES CCCSCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-propyl sulfide
Punto de fusión -102°C
Densidad 0.838
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.4487
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 1719002
Índice Merck 14,7868
Información de solubilidad Soluble in water 351mg/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.24
Porcentaje de pureza ≥98%