Learn More
Succinato de di-n-propilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494397 10 g 10 g
11404407 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20441.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 925-15-5 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 925-15-5
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00015213
Clave InChI SZHZCPHKDJWHNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipropyl succinate, di-n-propyl succinate, succinic acid, dipropyl ester, butanedioic acid, dipropyl ester, dipropylester kyseliny jantarove, dipropylester kyseliny jantarove czech, dipropyl butane-1,4-dioate, n-propyl succinate, 1,4-dipropyl butanedioate, succinic acid di-n-propyl ester
PubChem CID 13549
Nombre IUPAC Butanodioato de dipropilo
SMILES CCCOC(=O)CCC(=O)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-propyl succinate
Densidad 1
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Olor Pleasant
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 98%