Learn More
Di-n-propil ftalato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-propyl ester |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1205 |
| Porcentaje de pureza | >95% |