Learn More
Ftalato de di-n-propilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Di-n-propyl phthalate is used to make plasticizers and polymer additives. It is also used in chemical reagents, organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ftalato de di-n-propilo se utiliza para fabricar plastificadores y aditivos de polímeros. También se utiliza en productos intermedios de reactivos químicos y orgánicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-n-propyl phthalate |
| Densidad | 1.082 |
| Punto de ebullición | 168°C to 170°C (3 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.497 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3082 |
| Beilstein | 2332522 |
| Información de solubilidad | Soluble in chloroform,methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.3 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.