Learn More
Ftalato de di-n-propilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426976 10 g 10 g
11436976 50 g 50 g
11446976 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24056.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131-16-8 | C14H18O4 | 250.294 g/mol
Di-n-propyl phthalate is used to make plasticizers and polymer additives. It is also used in chemical reagents, organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalato de di-n-propilo se utiliza para fabricar plastificadores y aditivos de polímeros. También se utiliza en productos intermedios de reactivos químicos y orgánicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-16-8
Fórmula molecular C14H18O4
Peso molecular (g/mol) 250.294
Número MDL MFCD00009371
Clave InChI MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
PubChem CID 8559
ChEBI CHEBI:60069
Nombre IUPAC dipropil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-propyl phthalate
Punto de ebullición 168°C to 170°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3082
Beilstein 2332522
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.3
Porcentaje de pureza 98%