Learn More
Ftalato de di-n-propilo-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-propyl ester D4 |
| CAS | 358731-29-0 |
| Fórmula molecular | C14 2H4 H14 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dipropyl ester (9 CI), Di-n-propyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-propyl ester D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8 H,3-4,9-10H2,1-2H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCC)c(C(=O)OCCC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | dipropil 3,4,5,6-tetradeuteriobenzeno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1456 g/mol |
| Show More |