Learn More
Éter de di-n-propilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439397
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439397 25 g 25 g
11449397 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21423.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 111-43-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Di-n-propyl ether, is used as a solvent and intermediate for organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de di-n-propilo se utiliza como disolvente e intermediario para la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (3 g/l a 20 °C); soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-43-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00009376
Clave InChI POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipropyl ether, propyl ether, n-propyl ether, di-n-propyl ether, propane, 1,1'-oxybis, dipropyl oxide, 4-oxaheptane, ether, di-n-propyl, 1,1'-oxybispropane, unii-42q250hs4g
PubChem CID 8114
Nombre IUPAC 1-propoxipropano
SMILES CCCOCCC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Di-n-propyl ether
Punto de fusión -122°C
Densidad 0.747
Punto de ebullición 90°C to 91°C
Temperatura de inflamación −28°C (−18°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2384
Información de solubilidad It is slightly soluble in water 3g/L (20°C),soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-propyl ether
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipropyl ether
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.