Learn More
Disulfuro de di-n-propilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362327 100 g 100 g
11352327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09881.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 629-19-6 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-19-6
Fórmula molecular C6H14S2
Peso molecular (g/mol) 150.30
Número MDL MFCD00009378
Clave InChI ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
PubChem CID 12377
ChEBI CHEBI:45758
Nombre IUPAC 1-(propildisulfanil)propano
SMILES CCCSSCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-propyl disulfide
Punto de fusión -86°C
Densidad 0.96
Punto de ebullición 193°C to 194°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.4967
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 969200
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.31
Porcentaje de pureza 99%