Learn More
Disulfuro de di-n-propilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11352327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11352327 25 g 25 g
11362327 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11352327 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09881.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 629-19-6 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 629-19-6
Fórmula molecular C6H14S2
Peso molecular (g/mol) 150.30
Número MDL MFCD00009378
Clave InChI ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
PubChem CID 12377
ChEBI CHEBI:45758
Nombre IUPAC 1-(propildisulfanil)propano
SMILES CCCSSCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Di-n-propyl disulfide
Punto de fusión -86°C
Punto de ebullición 193°C to 194°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 969200
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.31
Porcentaje de pureza 99%