Learn More
Di-n-propil-d7-amina (mono-propil-d7), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipropylamine-1,1,2,2,3,3,3-D7 |
| CAS | 63220-61-1 |
| Fórmula molecular | C6 D7 H8 N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, N-propyl- (9 CI), N-Propyl-1-propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, Dipropylamine-d7, Dipropylamine-1,1,2,2,3,3,3-D7, Di-n-propyl-d7-amine (mono-propyl-d7) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NCCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuterio-N-propilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.2331 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.1644 g/mol |
| Mostrar más |