Learn More
Sulfuro de di-n-pentilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351647 5 g 5 g
11361647 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04649.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 872-10-6 | C10H22S | 174.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-10-6
Fórmula molecular C10H22S
Peso molecular (g/mol) 174.35
Número MDL MFCD00027275
Clave InChI JOZDADPMWLVEJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentyl sulfide, diamyl sulfide, pentane, 1,1'-thiobis, amyl sulfide, n-amyl sulfide, dipentyl sulphide, di-n-pentyl sulfide, dipentyl sulfide, unii-61xjn3644r, di-n-pentyl sulphide
PubChem CID 13382
Nombre IUPAC 1-pentilsulfanilpentano
SMILES CCCCCSCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-pentyl sulfide
Punto de fusión -51°C
Densidad 0.84
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3(CH2)4S(CH2)4CH3
Índice de refracción 1.456
Cantidad 5 g
Beilstein 1698031
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.35
Porcentaje de pureza 97%