Learn More
Ftalato de di-n-pentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489957 5 g 5 g
11499957 25 g 25 g
11409967 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11489957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22910.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 131-18-0 | C18H26O4 | 306.402 g/mol
Di-n-pentyl phthalate is a plasticizer for PVC membrane electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalato de di-n-pentilo es un plastificador para electrodos de membrana de PVC.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-18-0
Fórmula molecular C18H26O4
Peso molecular (g/mol) 306.402
Número MDL MFCD00041934
Clave InChI IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
PubChem CID 8561
ChEBI CHEBI:34680
Nombre IUPAC dipentil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-pentyl phthalate
Densidad 1.025
Punto de ebullición 342°C
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN3082
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.41
Porcentaje de pureza 98%