Learn More
Óxido de di-n-octilina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354869 25 g 25 g
11364869 100 g 100 g
11344869 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071193.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 870-08-6 | C16H34OSn | 361.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-08-6
Fórmula molecular C16H34OSn
Peso molecular (g/mol) 361.16
Número MDL MFCD00013839
Clave InChI LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
PubChem CID 93563
Nombre IUPAC dioctil(oxo)estaño
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-octyltin oxide
Punto de fusión 245°C to 248°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.14
Forma física Polvo