Learn More
Bis(2-etilhexil tioglicolato) de di-n-octilestaño, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30315932 100 mg
1 options
Código de producto. 30315932 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC12836800
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plastic additive 23
CAS 15571-58-1
Nombres de analitos o componentes Plastic additive 23
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C36 H72 O4 S2 Sn
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 10-Ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid 2-ethylhexyl ester, [(Dioctylstannylene)dithio]diacetic acid bis(2-ethylhexyl) ester, Bis[(carboxymethyl)thio]dioctyltin bis(2-ethylhexyl) ester, 17MOK, Advastab 17MOK, Advastab 17MOL, Bis(2-ethylhexyl thioglycolato)dioctyltin, Bis(2-ethylhexyl) [(dioctylstannylene)dithio]diacetate, CAT 214, Dioctyltin bis(2-ethylhexyl thioglycolate), KS 2000A10, Reatinor 847, Thermolite 895, Plastic additive 23 (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H20O2S.2C8H17.Sn/c2*1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13;2*1-3-5-7-8-6-4-2;/h2*9,13H,3-8H2,1-2H3;2*1,3-8H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(SCC(=O)OCC(CC)CCCC)SCC(=O)OCC(CC)CCCC
Nombre IUPAC 2-etilhexil 2-[[2-(2-etilhexoxi)-2-oxoetil]sulfanil-dioctilestannil]sulfanilacetato
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 751.79
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 752.3894 g/mol