Learn More
Di-n-octildiclorina, TRC
Código de producto. 30137594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137594 5 g 5 g
30135580 25 g 25 g
30041077 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4817555G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3542-36-7
Fórmula molecular C16 H34 Cl2 Sn
Peso molecular (g/mol) 416.06
Sinónimo Di-n-Octyltin-dichloride, Stannane, dichlorodioctyl-, Dioctyltin dichloride (6CI), Tin, dichlorodioctyl- (7CI), Dichlorodioctylstannane, Dichlorodioctyltin, Dioctyldichlorotin, Dioctylstannyl dichloride, NSC 102574
Nombre IUPAC dicloro(dioctil)estannano
SMILES CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-Octyltin-dichloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C8H17.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;;/h2*1,3-8H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.106