Learn More
Ftalato de di-n-octilo-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93952-13-7 |
| Fórmula molecular | C24 2H4 H34 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Di-n-octyl Phthalate-d4, Phthalic acid bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dioctyl ester (9 CI), Phthalic Acid Di-n-octyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18 H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14 D,17 D,18 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de dioctilo |
| Peso molecular (g/mol) | 394.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.3021 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?