Learn More
Ftalato de di-n-octilo-3,4,5,6-d4, CDN
Código de producto. 30321874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30321874 0.1 g
30317954 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321874 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND22910.1G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4
CAS 93952-13-7
Fórmula molecular C24 2H4 H34 O4
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Di-n-octyl Phthalate-d4, Phthalic acid bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dioctyl ester (9 CI), Phthalic Acid Di-n-octyl Ester (3,4,5,6)-D4
Fórmula InChI InChI=1 S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18 H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14 D,17 D,18 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCC)c1[2 H]
Nombre IUPAC 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de dioctilo
Peso molecular (g/mol) 394.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.3021 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.