Learn More
Fenilfosfonato de di-n-octilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479040 100 g 100 g
11459040 5 g 5 g
11469040 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13468.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1754-47-8 | C22H39O3P | 382.53 g/mol
Di-n-octyl phenylphosphonate acts as a plasticizer, which is useful in ion-selective electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilfosfonato de di-n-octilo actúa como plastificador útil en electrodos selectivos de iones.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1754-47-8
Fórmula molecular C22H39O3P
Peso molecular (g/mol) 382.53
Número MDL MFCD00009561
Clave InChI HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioctyl phenylphosphonate, di-n-octyl phenylphosphonate, dioctylphenylphosphonate, phenylphosphonic acid dioctyl ester, benzenephosphonic acid, dioctyl ester, di-n-octyl phenyl phosphonate, dioctyl phenyl phosphonate, phosphonic acid, phenyl-, dioctyl ester, phosphonic acid, p-phenyl-, dioctyl ester, di-n-octylphenylphosphonat
PubChem CID 15641
Nombre IUPAC dioctoxifosforilbenceno
SMILES CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-octyl phenylphosphonate
Densidad 0.932
Punto de ebullición 219°C to 220°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4795
Cantidad 100 g
Beilstein 2948496
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.53
Porcentaje de pureza 97%