Learn More
Disulfuro de di-n-octadecilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435097 1 g 1 g
11445097 5 g 5 g
11459447 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21978.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2500-88-1 | C36H74S2 | 571.11 g/mol
It is used as a co stabilizer, antioxidant for plastics, polyoletins, HDPE, LDPE, PMMA, PA, engineering thermoplastic elastomers, synergist, thermal stabilizer, processing stabilizer in high temperature applications, peroxide decomposer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como coestabilizador y antioxidante para plásticos, polioletinas, HDPE, LDPE, PMMA, PA, elastómeros termoplásticos de ingeniería, sinergistas, estabilizadores térmicos, estabilizadores de procesamiento en aplicaciones a altas temperaturas, y descomponedores de peróxido.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2500-88-1
Fórmula molecular C36H74S2
Peso molecular (g/mol) 571.11
Número MDL MFCD00026687
Clave InChI MQQKTNDBASEZSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo disulfide, dioctadecyl, dioctadecyl disulfide, octadecyl disulfide, di-n-octadecyl disulfide, distearyl disulfide, 1-octadecyldisulfanyl octadecane, dioctadecyl disulphide, di-n-octadecyldisulfide, dioctadecyldisulfid, n-octadecyl disulfide
PubChem CID 75627
Nombre IUPAC 1-(octadecildisulfanil)octadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-octadecyl disulfide
Punto de fusión 60°C to 64°C
Olor Unpleasant
Cantidad 1 g
Beilstein 1715376
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.11
Porcentaje de pureza 98%