Learn More
Ftalato de di-n-nonilo-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-n-nonyl ester d4 |
| CAS | 1202865-43-7 |
| Fórmula molecular | C26 2H4 H38 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Dinonyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate, Phthalic acid, bis-n-nonyl ester D4, Phthalic Acid Di-n-nonyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-13-17-21-29-25(27)23-19-15-16-20-24(23)26(28)30-22-18-14-12-10-8-6-4-2/h15-16,19-20 H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3/i15D,16 D,19 D,20 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCCC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de dinonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 422.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.3334 g/mol |
| Mostrar más |