Learn More
Di-n-hexilamina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312466 100 mL 100 ml
11322466 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06326.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 143-16-8 | C12H27N | 185.355 g/mol
Di-n-hexylamine is used in organic synthesis and involved in the preparation of succinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La di-n-hexilamina se utiliza en síntesis orgánica y en la preparación del ácido succínico.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-16-8
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.355
Número MDL MFCD00009521
Clave InChI PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine
PubChem CID 8920
Nombre IUPAC N-hexilhexan-1-amina
SMILES CCCCCCNCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-hexylamine
Punto de fusión 3°C
Densidad 0.79
Punto de ebullición 236°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.4335
Cantidad 100 mL
Número UN UN2927
Beilstein 1738519
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.36
Porcentaje de pureza ≥98%