Learn More
Sulfuro de di-n-hexilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486026 100 g 100 g
11476026 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22325.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6294-31-1 | C12H26S | 202.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6294-31-1
Fórmula molecular C12H26S
Peso molecular (g/mol) 202.40
Número MDL MFCD00009528
Clave InChI LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexyl sulfide, hexane, 1,1'-thiobis, dihexyl sulfide, di-n-hexyl sulfide, 7-thiatridecane, dihexyl sulphide, n-hexyl sulfide, di-n-hexylsulfide, hexylthiohexane, normal-hexyl sulfide
PubChem CID 80517
Nombre IUPAC 1-hexilsulfanilhexano
SMILES CCCCCCSCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-hexyl sulfide
Densidad 0.849
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 116°C (241°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.4587
Cantidad 100 g
Número UN UN3334
Beilstein 1738333
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.4
Porcentaje de pureza 97%