Learn More
Di-n-hexil ftalato, TRC
Código de producto. 30179376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179376 1 g 1 g
30179665 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4464901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-75-3
Fórmula molecular C20 H30 O4
Peso molecular (g/mol) 334.45
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester (9CI), Phthalic acid, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI), Bis(n-hexyl) phthalate, Di-n-hexyl phthalate, Dihexyl phthalate, Jayflex DHP, NSC 4817, Phthalic acid dihexyl ester, Phthalic acid, bis-hexyl ester
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato dihexílico
SMILES CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-hexyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2144
Porcentaje de pureza >95%