Learn More
Ftalato de di-n-hexilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464314 250 g 250 g
11444314 10 g 10 g
11454314 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11464314 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12593.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los ftalatos son los plastificadores más utilizados, en especial, en la elaboración de cloruro de polivinilo suave y flexible (PVC) para el sector de la automoción, materiales de construcción y edificación, cables, suelos, productos médicos y juguetes.& En adhesivos, calafateos, selladores y pintura se utiliza una menor cantidad de ftalatos para mejorar el rendimiento del trabajo. Los ftalatos de moléculas pequeñas se utilizan como disolventes en perfumes para proporcionar mayor duración y en esmaltes de uñas para prevenir las grietas.
Solubilidad
Soluble en agua (0,24 mg/l).
Notas
Almacenar a 4 °C. Evitar el calor y la luz en exceso. Reactivo hacia agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-75-3
Fórmula molecular C20H30O4
Peso molecular (g/mol) 334.46
Número MDL MFCD00043720
Clave InChI KCXZNSGUUQJJTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihexyl phthalate, di-n-hexyl phthalate, di-n-hexylphthalate, phthalic acid, dihexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, phthalic acid di-n-hexyl ester, phthalic acid dihexyl ester, n-dihexyl phthalate, bis n-hexyl phthalate, dihexyl 1,2-benzenedicarboxylate
PubChem CID 6786
ChEBI CHEBI:34678
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato dihexílico
SMILES CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-hexyl phthalate
Densidad 1.01
Punto de ebullición 185°C to 187°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.487
Cantidad 250 g
Número UN UN3082
Información de solubilidad Soluble in water (0.24mg/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.46
Porcentaje de pureza 97%