Learn More
Fumarato de di-N-hexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-n-Hexyl Fumarate |
| CAS | 19139-31-2 |
| Fórmula molecular | C16 H28 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2E)-But-2-enedioic Acid di-n-Hexyl Ester, Fumaric acid di-n-hexyl ester, trans-But-2-enoic acid di-n-hexyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28O4/c1-3-5-7-9-13-19-15(17)11-12-16(18)20-14-10-8-6-4-2/h11-12H,3-10,13-14H2,1-2H3/b12-11+ |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)\C=C\C(=O)OCCCCCC |
| Nombre IUPAC | dihexil (E)-but-2-enedioato |
| Peso molecular (g/mol) | 284.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1988 |